Läs mer
DWK Life Sciences WHEATON™ Klara franska fyrkantiga flaskor med polyförseglade™ stängningar
Produktkod. 12399799 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
Stängningsstorlek:
20-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 48
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
12399799 125 mL 33-400 mm Paket med 24
12369799 15 mL 20-400 mm Paket med 48
12379799 30 mL 24-400 mm Paket med 48
12389799 60 mL 28-400 mm Paket med 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12399799 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer W216892
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    829.00 SEK
    681.03 SEK / Paket med 24
    Save 147.97 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 07-04-2027
WHEATON™ Klara franska fyrkantiga flaskor med polyförseglade™ förslutningar maximerar laboratorielagringsutrymmet med sin fyrkantiga profil. Tillverkade av USP typ III soda-kalkglas är de idealiska för förvaring av lösningsmedel, kemikalier eller prov. Finns med kapsyl fästa eller i bulkförpackningar utan kapsyl.
  • Klar USP typ III soda-kalkglaskonstruktion
  • Fyrkantig form maximerar laboratorielagringsutrymmet
  • Idealiskt för förvaring av lösningsmedel, kemikalier eller prover
  • Poly-Seal™ fodrada stängningar ger en säker tätning
  • Finns med skruvgänga fästa eller i bulkpaket utan lock
Specifikationer
Kapacitet 4,23 oz., 125 ml
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Färg Klart
Diameter (engelska) 1,77 tum.
Material Soda Lime Glas
Stängningsfärg Svart
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Mun Bred
Höjd (metrisk) 113 mm
Höjd (engelska) 4,44 tum.
Förslutningsfoder Polyseal
Stängningsmaterial Fenol
Stängningsstorlek 33-400 mm
Diameter (metrisk) 45 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 4,23 oz.
Form Franska torget
Produkttyp Fransk fyrkantig flaska
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.