Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Rensa franska rutor med poly-seal™ -fodrade förslutningar
Produktkod. p-2713619 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
Stängningsstorlek:
20-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 48
Produktkod. 12369799
Brand: DWK Life Sciences W216889
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fyrkantig form maximerar labblagringsutrymmet
  • USP Typ III soda-lime glas
  • Idealisk för förvaring av lösningsmedel, kemikalier eller prov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 0,5 oz., 15 ml
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Kapacitet (engelska) 0,5 oz.
Färg Klart
Diameter (engelska) 1,02 harts
Material Soda Lime Glas
Stängningsfärg Svart
Höjd (metrisk) 62 mm
Höjd (engelska) 2,44 tum.
Förslutningsfoder Polyseal
Stängningsmaterial Fenol
Stängningsstorlek 20-400 mm
Diameter (metrisk) 26 mm
Förslutningstyp Skruvlock