Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Tydliga franska rutor med polyvinylfodrade förslutningar
Produktkod. 10173342 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Kvantitet:
120/Cs.
24/Cs.
240/Cs.
280/Cs.
40/Cs.
48/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 24
Paket med 240
Paket med 280
Paket med 40
Paket med 48
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Kvantitet unitSize
10173342 15 mL 48/Cs. Paket med 48
10011412 30 mL 48/Cs. Paket med 48
12309809 30 mL 280/Cs. Paket med 280
10730435 60 mL 48/Cs. Paket med 48
12319809 60 mL 240/Cs. Paket med 240
10316852 125 mL 24/Cs. Paket med 24
12329809 125 mL 120/Cs. Paket med 120
10673683 250 mL 24/Cs. Paket med 24
10153102 500 mL 24/Cs. Paket med 24
12349809 500 mL 40/Cs. Paket med 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 10173342 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer W216871
Beräknad leverans: 14-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fyrkantig form maximerar labblagringsutrymmet
  • USP Typ III soda-lime glas
  • Idealisk för förvaring av lösningsmedel, kemikalier eller prov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 0,5 oz., 15 ml
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Kapacitet (engelska) 0,5 oz.
Färg Klart
Diameter (engelska) 1,2 tum
Material Soda Lime Glas
Kvantitet 48/Cs.
Stängningsfärg Vitt
Höjd (metrisk) 64 mm
Höjd (engelska) 2,52 tum.
Förslutningsfoder Polyvinyl
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 20-400 mm
Diameter (metrisk) 26 mm
Förslutningstyp Skruvlock