Läs mer
DWK Life Sciences WHEATON™ Klara franska fyrkantiga flaskor med polyvinylfodrade stängningar
Produktkod. 12349809 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Kvantitet:
120/Cs.
24/Cs.
240/Cs.
280/Cs.
40/Cs.
48/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 24
Paket med 240
Paket med 280
Paket med 40
Paket med 48
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Kvantitet Förpackningsstorlek
12349809 500 mL 40/Cs. Paket med 40
10173342 15 mL 48/Cs. Paket med 48
10011412 30 mL 48/Cs. Paket med 48
12309809 30 mL 280/Cs. Paket med 280
10730435 60 mL 48/Cs. Paket med 48
12319809 60 mL 240/Cs. Paket med 240
10316852 125 mL 24/Cs. Paket med 24
12329809 125 mL 120/Cs. Paket med 120
10673683 250 mL 24/Cs. Paket med 24
10153102 500 mL 24/Cs. Paket med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 missing translation for 'options'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12349809 missing translation for 'mfr' DWK Life Sciences missing translation for 'supplierNo' W216897
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1517.25 SEK
    1437.73 SEK / Paket med 40
    Save 79.52 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 31-03-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
WHEATON™ Klara franska fyrkantiga flaskor med polyvinylfodrade stängningar är tillverkade av USP typ III soda-kalkglas och har en fyrkantig profil som maximerar laboratorieutrymmet. Idealiska för förvaring av lösningsmedel, kemikalier och prov med säkra skruvlock.
  • USP Typ III soda-lime glas
  • Idealisk för förvaring av lösningsmedel, kemikalier eller prov
Especificaciones
Kapacitet 16,9 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Färg Klart
Diameter (engelska) 2,67 tum.
Material Soda Lime Glas
Kvantitet 40/Cs.
Stängningsfärg Vitt
Förslutning ingår Yes
Graderad No
Mun Wide
Höjd (metrisk) 169 mm
Höjd (engelska) 6,65 tum.
Förslutningsfoder Polyvinyl
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 48-400 mm
Diameter (metrisk) 68 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Kapacitet (engelska) 16,9 oz.
Form French Square
Produkttyp French Square Bottle
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.