Läs mer
DWK Life Sciences WHEATON™ Klara franska fyrkantiga flaskor med PTFE-belagda PE-fodrade stängningar
Handla allt Wheaton Science Products ProdukterBeskrivning
- Klart Typ USP III soda-kalkglas enligt ASTM E438, typ II-kraven
- Fyrkantig form maximerar labblagringsutrymmet
- Idealiskt för förvaring av lösningsmedel, kemikalier eller prover
- PTFE-belagda skumgummiförslutningar med polyetenfodral ger en säker, kemikalieresistent försegling
- Bred öppning lämplig för olika laboratorieapplikationer
- Finns med skruvgänga fästa eller i bulkpaket utan lock
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 8 oz., 250 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Färg | Klart |
| Diameter (engelska) | 2,2 tum |
| Material | Soda Lime Glas |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Förslutning ingår | Ja |
| Graderad | Nej |
| Mun | Bred |
| Höjd (metrisk) | 139 mm |
| Visa mer |