Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Tydliga franska rutor med PTFE-belagda PE-fodrade förslutningar
Produktkod. 10396892 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 48
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10396892 15 mL Paket med 48
10501043 30 mL Paket med 48
10483322 60 mL Paket med 48
10633523 125 mL -
10255112 250 mL Paket med 24
10693683 500 mL Paket med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10396892 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer W216877
Erbjudanden på tillförlitliga laboratorieglasvaror
Använd kampanjkoden 28509
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 27-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fyrkantig form maximerar labblagringsutrymmet
  • USP Typ III soda-lime glas
  • Idealisk för förvaring av lösningsmedel, kemikalier eller prov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 0,5 oz., 15 ml
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Kapacitet (engelska) 0,5 oz.
Färg Klart
Diameter (engelska) 1,2 tum
Material Soda Lime Glas
Stängningsfärg Vitt
Höjd (metrisk) 64 mm
Höjd (engelska) 2,52 tum.
Förslutningsfoder PTFE/polyeten
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 20-400 mm
Diameter (metrisk) 26 mm
Förslutningstyp Skruvlock