Läs mer
DWK Life Sciences WHEATON™ Klara franska fyrkantiga flaskor med PTFE-belagda PE-fodrade stängningar
Produktkod. 10483322 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 48
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10483322 60 mL Paket med 48
10396892 15 mL Paket med 48
10501043 30 mL Paket med 48
10633523 125 mL -
10255112 250 mL Paket med 24
10693683 500 mL Paket med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10483322 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer W216879
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
I lager
WHEATON™ Klara franska fyrkantiga flaskor med PTFE-belagda PE-fodrade kapslingar är tillverkade av klart USP typ III soda-kalkglas. Den fyrkantiga formen maximerar laboratorieutrymmet och flaskorna är idealiska för förvaring av lösningsmedel, kemikalier eller prover. Finns i flera storlekar.
  • USP Typ III soda-lime glas
  • Idealisk för förvaring av lösningsmedel, kemikalier eller prov
Specifikationer
Kapacitet 2 oz., 60 ml
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Färg Klart
Diameter (engelska) 1,53 tum.
Material Soda Lime Glas
Stängningsfärg Vitt
Förslutning ingår Yes
Graderad No
Mun Wide
Höjd (metrisk) 89 mm
Höjd (engelska) 3,5 tum
Förslutningsfoder PTFE/polyeten
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 28-400 mm
Diameter (metrisk) 39 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Kapacitet (engelska) 2 oz.
Form French Square
Produkttyp French Square Bottle