Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Tydliga franska rutor med PTFE-belagda PE-fodrade förslutningar
Handla allt Wheaton Science Products ProdukterBeskrivning
- USP Typ III soda-lime glas
- Idealisk för förvaring av lösningsmedel, kemikalier eller prov
Specifications
Specifications
| Kapacitet | 16 oz., 500 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Kapacitet (engelska) | 16 oz. |
| Färg | Klart |
| Diameter (engelska) | 2,67 tum. |
| Material | Soda Lime Glas |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Höjd (metrisk) | 169 mm |
| Höjd (engelska) | 6,65 tum. |
| Förslutningsfoder | PTFE/polyeten |
| Show More |