Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Tydliga franska rutor med PTFE-belagda PE-fodrade förslutningar
Produktkod. p-2713617 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 48
Produktkod. 10396892
Brand: DWK Life Sciences W216877
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fyrkantig form maximerar labblagringsutrymmet
  • USP Typ III soda-lime glas
  • Idealisk för förvaring av lösningsmedel, kemikalier eller prov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 0,5 oz., 15 ml
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Kapacitet (engelska) 0,5 oz.
Färg Klart
Diameter (engelska) 1,2 tum
Material Soda Lime Glas
Stängningsfärg Vitt
Höjd (metrisk) 64 mm
Höjd (engelska) 2,52 tum.
Förslutningsfoder PTFE/polyeten
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 20-400 mm
Diameter (metrisk) 26 mm
Förslutningstyp Skruvlock