Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Tydliga franska rutor med gummifodrade förslutningar
Handla allt Wheaton Science Products ProdukterBeskrivning
- Rensa USP Typ III soda-lime glas
- Idealisk för förvaring av lösningsmedel, kemikalier eller prov
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 0,5 oz., 15 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 15 mL |
| Färg | Klart |
| Diameter (engelska) | 1,2 tum |
| Material | Soda Lime Glas |
| Stängningsfärg | Svart |
| Förslutning ingår | Yes |
| Graderad | No |
| Mun | Wide |
| Höjd (metrisk) | 64 mm |
| Visa mer |