Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Tydliga franska rutor med gummifodrade förslutningar
Produktkod. p-2713618 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Stängningsstorlek:
20-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
43-400 mm
48-400 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 48
Produktkod. 13198710
Brand: DWK Life Sciences W216883
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fyrkantig form maximerar labblagringsutrymmet
  • Rensa USP Typ III soda-lime glas
  • Idealisk för förvaring av lösningsmedel, kemikalier eller prov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 0,5 oz., 15 ml
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Kapacitet (engelska) 0,5 oz.
Färg Klart
Diameter (engelska) 1,2 tum
Material Soda Lime Glas
Stängningsfärg Svart
Höjd (metrisk) 64 mm
Höjd (engelska) 2,52 tum.
Förslutningsfoder Gummi
Stängningsmaterial Fenol
Stängningsstorlek 20-400 mm
Diameter (metrisk) 26 mm
Förslutningstyp Skruvlock