Läs mer
DWK Life Sciences WHEATON™ Klara franska fyrkantiga flaskor utan kapsyl
Handla allt Wheaton Science Products ProdukterBeskrivning
- Tillverkad av klar USP Typ III soda-lime glas
- Bred mun för enkel fyllning
- Klart glas gör det enkelt att se innehållet
- Fyrkantig form maximerar lagringsutrymmet
- Idealisk för förvaring av lösningsmedel, kemikalier eller prov
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 1,01 oz., 30 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Färg | Klart |
| Diameter (engelska) | 1,22 tum. |
| Material | Soda Lime Glas |
| Förslutning ingår | Yes |
| Graderad | No |
| Mun | Wide |
| Höjd (metrisk) | 72 mm |
| Höjd (engelska) | 2,83 tum. |
| Visa mer |