Läs mer
DWK Life Sciences WHEATON™ Klara franska fyrkantiga flaskor utan kapsyl
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
- Tillverkad av klart USP typ III soda-kalkglas
- Bred mun för enkel fyllning och dosering
- Klart glas möjliggör enkel visning av innehållet
- Fyrkantig form maximerar laboratorielagringsutrymmet
- Idealiskt för förvaring av lösningsmedel, kemikalier eller prover
- Finns i flera storlekar med motsvarande skruvlocksöppningar
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 4,23 oz., 125 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Färg | Klart |
| Diameter (engelska) | 1,77 tum. |
| Material | Soda Lime Glas |
| Förslutning ingår | Ja |
| Graderad | Nej |
| Mun | Bred |
| Höjd (metrisk) | 111 mm |
| Höjd (engelska) | 4,4 tum. |
| Visa mer |