Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Genomskinliga flaskor med släpande glaspropp med smal mun
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Stängningsstorlek:
19/26 mm
24/29 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Klar borosilikatglasflaska och propp
- Oktagonformad rund glaspropp sitter säkert för att förhindra kontaminering
- Smal mun idealisk för vätskor
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 8 oz., 250 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Kapacitet (engelska) | 8 oz. |
| Färg | Klart |
| Diameter (engelska) | 5,7 tum. |
| Material | Borsilikatglas |
| Höjd (metrisk) | 72 mm |
| Höjd (engelska) | 2,8 tum |
| Stängningsmaterial | Glas |
| Stängningsstorlek | 19/26 mm |
| Visa mer |