Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Genomskinliga flaskor med släpande glaspropp med smal mun
Produktkod. p-3340846 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Stängningsstorlek:
19/26 mm
24/29 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 12422481
Brand: DWK Life Sciences 215237
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Har en droppfri läpp
  • Klar borosilikatglasflaska och propp
  • Oktagonformad rund glaspropp sitter säkert för att förhindra kontaminering
  • Smal mun idealisk för vätskor
  • Autoklaveringsbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 8 oz., 250 ml
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelska) 8 oz.
Färg Klart
Diameter (engelska) 5,7 tum.
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 72 mm
Höjd (engelska) 2,8 tum
Stängningsmaterial Glas
Stängningsstorlek 19/26 mm
Diameter (metrisk) 145 mm
Förslutningstyp Åttakantig propp