Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Klar oljeprovflaska
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Beskrivning
- Klart soda-limeglas av typ III
- Flaskan kommer med kork insatt.
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Färg | Klart |
| Diameter (engelska) | 1,45 tum. |
| Inkluderar | Fäst kork |
| Material | Soda Lime Glas |
| Form | Rund |
| Höjd (metrisk) | 163 mm |
| Produkttyp | Oljeprovflaska |
| Höjd (engelska) | 6,41 tum. |
| Diameter (metrisk) | 37 mm |