Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Klara standardflaskor med bred mun: med polyvinylfodrade lock
Produktkod. 12359829 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
2000 mL
4000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 4
Paket med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12359829 125 mL Paket med 24
12369829 250 mL Paket med 24
12379829 500 mL Paket med 24
12389829 2000 mL Paket med 6
12399829 4000 mL Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12359829 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer W216924
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    492.45 SEK
    467.37 SEK / Paket med 24
    Save 25.08 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 13-10-2026
Idealisk för förvaring av torra material och prover
  • Tydlig för enkel visning av innehållet
  • Bred mun för enkel åtkomst till innehållet
  • Rundade axlar
Beställningsinfo
Finns med eller utan lock. Kepsar kan beställas separat.
Uppfyllande
Klart soda-lime glas av typ III
Specifikationer
Kapacitet 4 oz., 125 ml
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Färg Klart
Diameter (engelska) 2,04 tum.
Material Soda Lime Glas
Stängningsfärg Vitt
Höjd (metrisk) 84 mm
Höjd (engelska) 3,3 tum.
Förslutningsfoder Poly/vinyl
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 48-400 mm
Diameter (metrisk) 52 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Kapacitet (engelska) 4 oz.