Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Genomskinliga standardflaskor med bred mun: med PTFE-fodrade lock
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
2000 mL
4000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 4
Paket med 6
Beskrivning
Idealisk för förvaring av torra material och prover
- Tydlig för enkel visning av innehållet
- Bred mun för enkel åtkomst till innehållet
- Rundade axlar
Beställningsinfo
Finns med eller utan lock. Kepsar kan beställas separat.
Uppfyllande
Klart soda-lime glas av typ III
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 16 oz., 500 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Kapacitet (engelska) | 16 oz. |
| Färg | Klart |
| Diameter (engelska) | 3,11 tum. |
| Material | Soda Lime Glas |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Höjd (metrisk) | 133 mm |
| Höjd (engelska) | 5,23 tum. |
| Förslutningsfoder | PTFE/skum |
| Visa mer |