Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Genomskinliga standardflaskor med bred mun: med PTFE-fodrade lock
Produktkod. 12339839 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
2000 mL
4000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 4
Paket med 6
Produktkod. 12339839
Brand: DWK Life Sciences W216932
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Idealisk för förvaring av torra material och prover
  • Clear for easy viewing of contents
  • Wide mouth for easy access to contents
  • Rounded shoulders
Beställningsinfo
Finns med eller utan lock. Kepsar kan beställas separat.
Uppfyllande
Klart soda-lime glas av typ III
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 64 oz., 2000mL
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Kapacitet (engelska) 64 oz.
Färg Clear
Diameter (engelska) 4.8 in.
Material Soda Lime Glass
Stängningsfärg White
Förslutning ingår Yes
Mun Wide
Form Round
Höjd (metrisk) 213 mm
Produkttyp Wide Mouth Bottle with Cap
Höjd (engelska) 8.38 in.
Förslutningsfoder PTFE/Foam
Stängningsmaterial Polypropylene
Stängningsstorlek 83-400 mm
Diameter (metrisk) 122 mm
Förslutningstyp Screw Cap
Genom förslutningsdispenseringen Yes