Läs mer
DWK Life Sciences WHEATON™ Klar typ 1B rörformad droppflaska av glas
Handla allt Wheaton Science Products ProdukterBeskrivning
WHEATON™ droppflaskor och sammansättningar av glas är tillverkade av klart neutralt rörformigt glas och är den perfekta primära förpackningslösningen för en rad diagnostiska, farmaceutiska och hälsovårdsapplikationer. Tillverkade av kemiskt inert typ 1B neutralt glas, är droppflaskorna och droppanordningarna av glas lämpliga för viktiga förpackningsapplikationer som blodgrupperingsreagenser och sällsynta grupperingssera. Droppflaskor av glas är också en fördel för flera in vitro-diagnostiska tillämpningar där falska positiva resultat från droppflaskor av plast kan vara ett problem. Dropperenheterna är tillverkade med gummilampor av farmaceutisk kvalitet och ett urval av färgade lock för att hjälpa till att skilja produkterna i kit, och är också tillverkade med en kontrollerad droppstorlek för konsistens. Flaskorna finns också att köpa antingen som brickor med flaskor förpackade i en låda, eller brickor med flaskor som krymps på en pall för att minska de vanliga fraktkostnaderna.
- Tillverkad av typ 1B klart neutralt glas
- Droppare med kontrollerad droppstorlek
- Valet av olika färgade lock på dropparenheter möjliggör differentiering i diagnostiska kit
Specifikationer
Specifikationer
| Flaskans yta | Rörformigt glas |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Färg | Klart |
| Material | Glas |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Förslutning ingår | Nej |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Höjd (metrisk) | 58.5 mm |
| Diameter (metrisk) | 20.25 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |