Beskrivning
- Uppfyller USP och ASTM kräver
- Tillverkat av typ I borosilikatglas
- 2,6 mm väggtjocklek för hållbarhet
- 38, 45 eller 51 mm skruvhuvudsstängning
- Autoklavbar — lämplig för upprepad våt- eller torrsterilisering
- Återanvändbar design för kostnadseffektiva cellkulturarbetsflöden
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 2500 mL |
| Färg | Klart |
| Material | Borsilikatglas |
| Förslutning ingår | Ja |
| Mun | Smal |
| Höjd (metrisk) | 355 mm |
| Diameter (metrisk) | 110 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Form | Cylindrisk |
| Produkttyp | Rullflaska |