Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Kulturkärl
Produktkod. 12448952 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
355 mm
535 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
12448952 535 mm Paket med 4
12438952 355 mm Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12448952 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 348528
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8127.00 SEK
    7719.22 SEK / Paket med 4
    Save 407.78 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 25-03-2027
WHEATON™ Culture Vessel är designad för upprepad våt- eller torrsterilisering och är tillverkad av borosilikatglas som uppfyller USP kraven ASTM . Har en väggtjocklek på 2,6 mm och skruvhuvudsstängning för pålitliga, återanvändbara cellkulturapplikationer.
  • Överensstämmer med USP och ASTM krav
  • 38, 45 eller 51 mm skruvhuvud
  • 2,6 mm väggtjocklek
  • Flaskmaterial av borosilikatglas
  • Autoklaveringsbar
  • Återanvändbar
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 4229 mL
Färg Clear
Material Borosilicate Glass
Förslutning ingår Yes
Höjd (metrisk) 535 mm
Diameter (metrisk) 110 mm
Autoklaveringsbar Autoclavable
Kapacitet (engelska) 143 oz.
Form Round
Produkttyp Roller Bottle