Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Kulturkärl
Produktkod. p-4380946 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. unitSize
12438952 Paket med 4
12448952 Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12438952 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 348524
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utför upprepad våt- eller torrsterilisering till dessa odlingskärl, som är gjorda av borosilikatglas
  • Överensstämmer med USP och ASTM krav
  • 38, 45 eller 51 mm skruvhuvud
  • 2,6 mm väggtjocklek
  • Flaskmaterial av borosilikatglas
  • Autoklaveringsbar
  • Återanvändbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Höjd (metrisk) 355 mm
Diameter (metrisk) 110 mm