Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ PURE klara glasflaskor
Produktkod. 11955048 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 L
10,000 mL
100 mL
1000 mL
20 L
2000 mL
25 mL
250 mL
500 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 12
Paket med 120
Paket med 210
Paket med 280
Paket med 30
Paket med 360
Paket med 48
Paket med 540
Paket med 940
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11955048 10,000 mL -
15360594 25 mL Paket med 10
15416474 25 mL Paket med 940
15436474 100 mL Paket med 540
15380594 100 mL Paket med 10
15446474 250 mL Paket med 280
15390594 250 mL Paket med 10
15336788 500 mL Paket med 360
13524960 500 mL Paket med 10
13534960 1000 mL Paket med 10
15346788 1000 mL Paket med 210
15356788 2000 mL Paket med 120
13544960 2000 mL Paket med 10
11945048 5000 mL -
15366788 5000 mL Paket med 48
15376788 10 L Paket med 30
15386788 20 L Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Produktkod. 11955048 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 818018606
Erbjudanden på tillförlitliga laboratorieglasvaror
Använd kampanjkoden 28509
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 24-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Primära förpackningsprodukter för specifika krav inom läkemedelsindustrin.
Högkvalitativa typ I borosilikatglasflaskor GL 25/GL 45 från 25 ml – 20 l, utvecklade för läkemedelsindustrins behov. DURAN™ PURE-flaskor är stängda med ett skyddande lock för att förhindra kontaminering. DWK Life Sciences tillhandahåller CoAs med varje leverans, säkerställer 100 % spårbarhet och förändringskontroll. DURAN™ PURE-flaskor finns tillgängliga med den dokumentation som krävs av tillsynsmyndigheter och uppfyller kraven i de internationella farmakopéerna.
  • Skyddshölje förhindrar kontaminering inuti flaskan under förvaring och transport
  • Engångsleverans
  • Analyscertifikat (CoA)
  • 100 % visuell inspektion
  • Analys av hydrolytisk resistans enligt EP, USP och JP för varje batch
  • Förändringskontrollhantering och information till kund vid förändringar
  • 100 % spårbarhet av alla tillverkningssteg
  • Drug Master File
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10,000 mL
För användning med (applikation) Tillverkning av farmaceutiska läkemedel och biotekniska produkter; Lagring och transport av API:er, bulkläkemedelsintermediärer, ingredienser och media
Material Borosilikatglas (3.3)
Kvantitet 1 st
Trådstorlek (metrisk) GL 45
Diameter (metrisk) 227 mm