Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ PURE klara glasflaskor
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 L
10,000 mL
100 mL
1000 mL
20 L
2000 mL
25 mL
250 mL
500 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 12
Paket med 120
Paket med 210
Paket med 280
Paket med 30
Paket med 360
Paket med 48
Paket med 540
Paket med 940
Beskrivning
Högkvalitativa typ I borosilikatglasflaskor GL 25/GL 45 från 25 ml – 20 l, utvecklade för läkemedelsindustrins behov. DURAN™ PURE-flaskor är stängda med ett skyddande lock för att förhindra kontaminering. DWK Life Sciences tillhandahåller CoAs med varje leverans, säkerställer 100 % spårbarhet och förändringskontroll. DURAN™ PURE-flaskor finns tillgängliga med den dokumentation som krävs av tillsynsmyndigheter och uppfyller kraven i de internationella farmakopéerna.
- Skyddshölje förhindrar kontaminering inuti flaskan under förvaring och transport
- Engångsleverans
- Analyscertifikat (CoA)
- 100 % visuell inspektion
- Analys av hydrolytisk resistans enligt EP, USP och JP för varje batch
- Förändringskontrollhantering och information till kund vid förändringar
- 100 % spårbarhet av alla tillverkningssteg
- Drug Master File
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| För användning med (applikation) | Tillverkning av farmaceutiska läkemedel och biotekniska produkter; Lagring och transport av API:er, bulkläkemedelsintermediärer, ingredienser och media |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Trådstorlek (metrisk) | GL 45 |
| Diameter (metrisk) | 86 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |