Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ PURE klara glasflaskor
BIOPHARMA
Produktkod. 15346788 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 L
10,000 mL
100 mL
1000 mL
20 L
2000 mL
25 mL
250 mL
500 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 12
Paket med 120
Paket med 210
Paket med 280
Paket med 30
Paket med 360
Paket med 48
Paket med 540
Paket med 940
Produktkod. 15346788
Brand: DWK Life Sciences 818015403
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Primära förpackningsprodukter för specifika krav inom läkemedelsindustrin.
  • Tillverkade av borosilikat 3.3 neutralt glas typ 1
  • Inkluderar skyddande dammskydd
  • Graderad
  • Inkludera inte skruvlock
  • Finns i volymer från 25 ml till 20 l
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 1 000 ml (33,8 oz.)
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Kapacitet (engelska) 33,8 oz.
Färg Klart
Material Borsilikatglas
Graderad Ja