Beskrivning
- Tillverkad av högkvalitativt typ I borosilikatglas (GL 25/GL 45), tillgänglig från 25 ml till 20 L
- Skyddslocket förhindrar kontaminering inuti flaskan under förvaring och transport
- Engångsleverans för full spårbarhet
- Analyscertifikat (CoA) som medföljer varje leverans
- 100 % visuell inspektion utförd på varje enhet
- Analys av hydrolytisk resistens enligt EP USP och JP för varje sats
- Förändringshanteringshantering med kundnotis vid ändringar
- 100 % spårbarhet för alla tillverkningssteg
- Läkemedelsmasterfil tillgänglig
- Uppfyller kraven för internationella farmakopéer
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Färg | Klart |
| För användning med (applikation) | Tillverkning av farmaceutiska läkemedel och biotekniska produkter; Lagring och transport av API:er, bulkläkemedelsintermediärer, ingredienser och media |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Trådstorlek (metrisk) | GL 25 |
| Förslutning ingår | Ja |
| Graderad | Ja |
| Mun | Smal |
| Visa mer |