Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ PURE Flaska, med DIN-gänga
BIOPHARMA
Produktkod. 15376788 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 L
10,000 mL
100 mL
1000 mL
20 L
2000 mL
25 mL
250 mL
500 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 12
Paket med 120
Paket med 210
Paket med 280
Paket med 30
Paket med 360
Paket med 48
Paket med 540
Paket med 940
Trådstorlek (metrisk):
GL 25
GL 45
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek Trådstorlek (metrisk)
15376788 10 L Paket med 30 -
15360594 25 mL Paket med 10 GL 25
15416474 25 mL Paket med 940 GL 25
15380594 100 mL Paket med 10 GL 45
15436474 100 mL Paket med 540 GL 45
15390594 250 mL Paket med 10 GL 45
15446474 250 mL Paket med 280 GL 45
15336788 500 mL Paket med 360 GL 45
13524960 500 mL Paket med 10 GL 45
13534960 1000 mL Paket med 10 GL 45
15346788 1000 mL Paket med 210 -
15356788 2000 mL Paket med 120 GL 45
13544960 2000 mL Paket med 10 GL 45
11945048 5000 mL - GL 45
15366788 5000 mL Paket med 48 -
11955048 10,000 mL - GL 45
15386788 20 L Paket med 12 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Produktkod. 15376788 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 818018606
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129755.00 SEK
    100837.89 SEK / Paket med 30
    Save 28917.11 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
DURAN™ PURE-flaskan, med DIN-tråd, är en högkvalitativ typ I borosilikatglasflaska utvecklad för läkemedels- och bioteknikindustrin. Levereras med skyddslock, analyscertifikat och fullständig spårbarhetsdokumentation för att uppfylla internationella farmakopékrav.
  • Tillverkade av borosilikat 3.3 neutralt glas typ 1
  • Inkluderar skyddande dammskydd
  • Graderad
  • Inkludera inte skruvlock
  • Finns i volymer från 25 ml till 20 l
Specifikationer
Kapacitet 10 l (338,14 oz.)
Kapacitet (metrisk) 10 L
Färg Klart
Material Borsilikatglas
Graderad Ja
Mun Threaded
Autoklaveringsbar Autoclavable
Kapacitet (engelska) 338,14 oz.
Form Cylindrical
Produkttyp Laboratory Bottle