Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ PURE klara glasflaskor
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 L
10,000 mL
100 mL
1000 mL
20 L
2000 mL
25 mL
250 mL
500 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 12
Paket med 120
Paket med 210
Paket med 280
Paket med 30
Paket med 360
Paket med 48
Paket med 540
Paket med 940
Beskrivning
- Tillverkade av borosilikat 3.3 neutralt glas typ 1
- Inkluderar skyddande dammskydd
- Graderad
- Inkludera inte skruvlock
- Finns i volymer från 25 ml till 20 l
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 20 l (676,28 oz.) |
| Kapacitet (metrisk) | 20 L |
| Kapacitet (engelska) | 676,28 oz. |
| Färg | Klart |
| Material | Borsilikatglas |
| Graderad | Ja |