Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Förlängda kontrollerade 20 mm LDPE droppspetsar
20 mm förlängd kontrollerad droppspets gjord av LDPE (Low Density Polyethylene)
Brand: DWK Life Sciences W242438-A
3883.47 SEK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Förlängd kontrollerad droppspets doserar en droppe i taget
- Den genomsnittliga droppstorleken är 44 μL± 6 μL
- Ask om 100
Specifikationer
Gult | |
1000 Cs. | |
41μ L | |
Droppa flaska i plast |
Polyeten | |
ISO 9001 | |
Dropper Tips |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
DWK Life Sciences Wheaton™ Förlängda kontrollerade 20 mm LDPE droppspetsar > Gul; 1000/Cs.
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering