Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Extraktorer för Soxhlet-extraktionsapparater
Produktkod. 12654823 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Standard Taper Joint Top:
45/50
55/50
Diameter (engelska) Insida:
1,57 tum.
1,96 tum.
Längd (engelska):
8,07 tum
9,84 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Standard Taper Joint Top Diameter (engelska) Insida Längd (engelska) Förpackningsstorlek
12654823 45/50 1,57 tum. 8,07 tum Varje
12481561 55/50 1,96 tum. 9,84 tum Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12654823 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 415005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4058.25 SEK
    3850.60 SEK / Paket med 1
    Save 207.65 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 31-03-2027
För kontinuerlig extraktion av analyter från ett fast ämne till ett organiskt lösningsmedel.
  • Våta delar är tillverkade av WHEATON 33 lågutdragbart borosilikatglas som överensstämmer med ASTM E 438 Typ I, klass A krav
Specifikationer
För användning med (utrustning) Soxhlet extraktionsapparat
Produkttyp Soxhlet Extraktor
Material Borsilikatglas
För användning med (applikation) Används för kontinuerlig extraktion av analyter från ett fast ämne till ett organiskt lösningsmedel
Certifikat och efterlevnad ASTM E 438
Standard konisk fogbotten 24/40
Standard Taper Joint Top 45/50
Diameter (engelska) Insida 1,57 tum.
Diameter (metrisk) Insida 4 cm
Längd (engelska) 8,07 tum
Längd (metrisk) 20.5 cm