Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Rullkulturkärl av glas
Produktkod. 11722963 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1380 mL
1760 mL
2000 mL
Stängningsmaterial:
Fenol
Polypropen
Stängningsfärg:
Svart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsmaterial Stängningsfärg unitSize
11722963 1380 mL Fenol Svart Paket med 4
12408952 1380 mL Polypropen Vitt Paket med 4
12428952 1760 mL Fenol Svart Paket med 4
11772963 1760 mL Fenol Svart Paket med 4
12418952 2000 mL Polypropen Vitt Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11722963 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 348252
Beräknad leverans: 17-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Enhetlig kvalitet och prestanda för högre cellutbyte
Tillverkad av borosilikatglas, speciellt utvalt för optisk klarhet, inre ytjämnhet och frånvaro av defekter— och till höga tillverkningstoleranser.
  • Avsmalnande hals (nominellt ID på 29 mm) är lätt att rengöra
  • Levereras med djupkjolar 38-415 svarta fenolskruvlock med vita styren-butadien gummifoder
  • Både flaskor och kapsyler är autoklaverbara
  • Icke steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 46,66 oz., 1380 ml
Kapacitet (metrisk) 1380 mL
Kapacitet (engelska) 46,66 oz.
Färg Klart
Diameter (engelska) 4,3 tum
Material Borsilikatglas
Stängningsfärg Svart
Höjd (metrisk) 240 mm
Höjd (engelska) 9,44 tum
Stängningsmaterial Fenol
Stängningsstorlek 38-415 mm
Diameter (metrisk) 110 mm
Förslutningstyp Skruvlock