Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Rullkulturkärl av glas
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
1380 mL
1760 mL
2000 mL
Stängningsmaterial:
Fenol
Polypropen
Stängningsfärg:
Svart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Beskrivning
Tillverkad av borosilikatglas, speciellt utvalt för optisk klarhet, inre ytjämnhet och frånvaro av defekter— och till höga tillverkningstoleranser.
- Avsmalnande hals (nominellt ID på 29 mm) är lätt att rengöra
- Levereras med djupkjolar 38-415 svarta fenolskruvlock med vita styren-butadien gummifoder
- Både flaskor och kapsyler är autoklaverbara
- Icke steril
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 59,51 oz., 1760 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 1760 mL |
| Kapacitet (engelska) | 59,51 oz. |
| Färg | Klart |
| Diameter (engelska) | 4,3 tum |
| Material | Borsilikatglas |
| Stängningsfärg | Svart |
| Höjd (metrisk) | 285 mm |
| Höjd (engelska) | 11,22 tum. |
| Stängningsmaterial | Fenol |
| Visa mer |