Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Rullkulturkärl av glas
Produktkod. 12418952 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1380 mL
1760 mL
2000 mL
Stängningsmaterial:
Fenol
Polypropen
Stängningsfärg:
Svart
Vitt
Stängningsstorlek:
38 mm
45 mm
51 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsmaterial Stängningsfärg Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
12418952 2000 mL Polypropen Vitt 45 mm Paket med 4
11722963 1380 mL Fenol Svart 38 mm Paket med 4
12408952 1380 mL Polypropen Vitt 45 mm Paket med 4
12428952 1760 mL Fenol Svart 51 mm Paket med 4
11772963 1760 mL Fenol Svart 38 mm Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12418952 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 348273
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5187.00 SEK
    4356.00 SEK / Paket med 4
    Save 831.00 SEK
    16% Av
I lager
WHEATON™ Glasrullskulturkärl ger enhetlig kvalitet och prestanda för högre cellavkastning. Tillverkade av borosilikatglas valt för optisk klarhet och ytjämnhet, har dessa autoklavbara kärl en avsmalnande hals för enkel rengöring.
Tillverkad av borosilikatglas, speciellt utvalt för optisk klarhet, inre ytjämnhet och frånvaro av defekter— och till höga tillverkningstoleranser.
  • Avsmalnande hals (nominellt ID på 29 mm) är lätt att rengöra
  • Levereras med djupkjolar 38-415 svarta fenolskruvlock med vita styren-butadien gummifoder
  • Både flaskor och kapsyler är autoklaverbara
  • Icke steril
Specifikationer
Kapacitet 2000 mL
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Färg Klart
Diameter (engelska) 4,3 tum
Material Borsilikatglas
Stängningsfärg Vitt
Förslutning ingår Yes
Mun Narrow
Höjd (metrisk) 285 mm
Höjd (engelska) 11,22 tum.
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 45 mm
Diameter (metrisk) 110 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Autoklaveringsbar Autoclavable
Kapacitet (engelska) 68 oz.
Form Cylindrical
Produkttyp Roller Bottle