Description
- Tillverkad av borosilikatglas, särskilt utvald för optisk klarhet, inre ytas släthet och frånvaro av imperfektioner
- Tillverkad med noggranna toleranser för enhetlig kvalitet och konsekvent prestanda
- Avsmalnande hals (nominell identifikation på 29 mm) är lätt att rengöra
- Levereras med djupa 38-415 svarta fenolskruvar med vita styren-butadien-gummiliners
- Både flaskor och korkar är autoklaverbara
- Icke-sterilt
Specifications
Specifications
| Kapacitet | 59,51 oz., 1760 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 1760 mL |
| Färg | Klart |
| Diameter (engelska) | 4,3 tum |
| Material | Borsilikatglas |
| Stängningsfärg | Svart |
| Förslutning ingår | Ja |
| Mun | Smal |
| Höjd (metrisk) | 270 mm |
| Höjd (engelska) | 10,62 tum |
| Show More |