Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Rullkulturkärl av glas
Produktkod. p-177149 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
1380 mL
1760 mL
2000 mL
Stängningsmaterial:
Fenol
Polypropen
Stängningsfärg:
Svart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. 11722963
Brand: DWK Life Sciences 348252
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Enhetlig kvalitet och prestanda för högre cellutbyte
Tillverkad av borosilikatglas, speciellt utvalt för optisk klarhet, inre ytjämnhet och frånvaro av defekter— och till höga tillverkningstoleranser.
  • Avsmalnande hals (nominellt ID på 29 mm) är lätt att rengöra
  • Levereras med djupkjolar 38-415 svarta fenolskruvlock med vita styren-butadien gummifoder
  • Både flaskor och kapsyler är autoklaverbara
  • Icke steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 46,66 oz., 1380 ml
Kapacitet (metrisk) 1380 mL
Kapacitet (engelska) 46,66 oz.
Färg Klart
Diameter (engelska) 4,3 tum
Material Borsilikatglas
Stängningsfärg Svart
Höjd (metrisk) 240 mm
Höjd (engelska) 9,44 tum
Stängningsmaterial Fenol
Stängningsstorlek 38-415 mm
Diameter (metrisk) 110 mm
Förslutningstyp Skruvlock