Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Glass Serum Bottles
Produktkod. 11501175 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 35
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11501175 250 mL Paket med 35
1 options
Produktkod. 11501175 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 223950
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Graduated Serum Bottles are manufactured from WHEATON from 400 borosilicate glass that conforms to USP Type I requirements
  • Raised graduations indicate approximate capacities in milliliters
  • Accepts standard stoppers and seals
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Färg Clear
Diameter (engelska) 2.36 in.
Diameter (metrisk) yttre hals 30mm
Diameter (metrisk) Innerhals 15mm
Material Borosilicate Glass
Höjd (metrisk) 158 mm
Höjd (engelska) 6.22 in.
Diameter (metrisk) 60 mm
Produkttyp Serum Bottle