Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Glass Serum Bottles
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
500 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Beskrivning
WHEATON™ Glass Serum Bottles are ideal for long term sample storage and drug containers.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Kapacitet (engelska) | 16.9 oz. |
| Färg | Clear |
| Diameter (engelska) | 2.95 in. |
| Material | Borosilicate Glass |
| Höjd (metrisk) | 190 mm |
| Produkttyp | Serum Bottle |
| Höjd (engelska) | 7.48 in. |
| Diameter (metrisk) | 75 mm |