Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Utexaminerade Amber Media Lab-flaskor
Handla allt Wheaton Science Products ProdukterBeskrivning
- Material: Borosilikatglas
- Skruvlock Storlek: 33-430
- Volym: 125 ml
- Rund
- Hällpip
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (engelska) | 2,16 tum. |
| Material | Borsilikatglas |
| Stängningsfärg | Svart |
| Graderad | Ja |
| Form | Rund |
| Höjd (metrisk) | 123 mm |
| Produkttyp | Medieflaska |
| Höjd (engelska) | 4,84 tum. |
| Visa mer |