Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Graderade media/labbflaskor: Klart glas, med LDPE-fodrad fenollock (ej autoklaverbar)
Handla allt Wheaton Science Products ProdukterBeskrivning
- Klar borosilikatglasflaska med gradering och skrivlapp
- Tunga väggar förhindrar brott
- Kraftigare än Erlenmeyer-kolvar
- Mindre diameter vid basen sparar utrymme i sterilisatorer och frysar
- Stor öppning, speciell läpp, sluttande axlar
- Graderad i ml för att visa ungefärliga volymer
- Handtag på 1L flaska ger enkel hantering
Uppfyllande
Möter USP Typ 1 krav.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 8,45 oz., 250 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Kapacitet (engelska) | 8,45 uns |
| Färg | Klart |
| Diameter (engelska) | 2,63 tum. |
| Material | Glas |
| Stängningsfärg | Svart |
| Certifikat och efterlevnad | USP Typ 1 |
| Graderad | Ja |
| Höjd (metrisk) | 152 mm |
| Visa mer |