Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Graderade media/labbflaskor: Klart glas, med LDPE-fodrad fenollock (ej autoklaverbar)
Produktkod. 10432562 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
33-430 mm
38-430 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 48
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek unitSize
10432562 125 mL 33-430 mm Paket med 48
10001492 250 mL 33-430 mm Paket med 48
10386752 500 mL 33-430 mm Paket med 24
10673703 1000 mL 38-430 mm Paket med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10432562 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 219715
Robusta utrymmesbesparare
  • Klar borosilikatglasflaska med gradering och skrivlapp
  • Tunga väggar förhindrar brott
  • Kraftigare än Erlenmeyer-kolvar
  • Mindre diameter vid basen sparar utrymme i sterilisatorer och frysar
  • Stor öppning, speciell läpp, sluttande axlar
  • Graderad i ml för att visa ungefärliga volymer
  • Handtag på 1L flaska ger enkel hantering
Uppfyllande
Möter USP Typ 1 krav.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 4,22 oz., 125 ml
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Kapacitet (engelska) 4,22 oz.
Färg Klart
Diameter (engelska) 2,16 tum.
Material Glas
Stängningsfärg Svart
Certifikat och efterlevnad USP Typ 1
Graderad Ja
Höjd (metrisk) 123 mm
Höjd (engelska) 4,84 tum.
Förslutningsfoder LDPE
Stängningsmaterial Fenol
Stängningsstorlek 33-430 mm
Diameter (metrisk) 55 mm
Förslutningstyp Skruvlock