Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Graderade media/labbflaskor: Klart glas, med PTFE-beklädd, gummifodrad fenollock (autoklaverbar)
Produktkod. 10205072 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 48
Produktkod. 10205072
Brand: DWK Life Sciences 219817
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Robusta utrymmesbesparare
  • Klar borosilikatglasflaska med gradering och skrivlapp
  • Tunga väggar förhindrar brott
  • Kraftigare än Erlenmeyer-kolvar
  • Mindre diameter vid basen sparar utrymme i sterilisatorer och frysar
  • Stor öppning, speciell läpp, sluttande axlar
  • Graderad i ml för att visa ungefärliga volymer
  • Handtag på 1L flaska ger enkel hantering
Uppfyllande
Möter USP Typ 1 krav.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 8,45 oz., 250 ml
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelska) 8,45 uns
Färg Klart
Diameter (engelska) 2,63 tum.
Material Glas
Stängningsfärg Svart
Certifikat och efterlevnad USP Typ 1
Graderad Ja
Höjd (metrisk) 152 mm
Höjd (engelska) 5,98 tum
Förslutningsfoder Fluorokarbonharts
Stängningsmaterial Fenol
Stängningsstorlek 33-430 mm
Diameter (metrisk) 67 mm
Förslutningstyp Skruvlock