Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Graderade media/labbflaskor: Klart glas, med PTFE-beklädd, gummifodrad fenollock (autoklaverbar)
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 48
Beskrivning
Robusta utrymmesbesparare
- Klar borosilikatglasflaska med gradering och skrivlapp
- Tunga väggar förhindrar brott
- Kraftigare än Erlenmeyer-kolvar
- Mindre diameter vid basen sparar utrymme i sterilisatorer och frysar
- Stor öppning, speciell läpp, sluttande axlar
- Graderad i ml för att visa ungefärliga volymer
- Handtag på 1L flaska ger enkel hantering
Uppfyllande
Möter USP Typ 1 krav.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 4,22 oz., 125 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Kapacitet (engelska) | 4,22 oz. |
| Färg | Klart |
| Diameter (engelska) | 2,16 tum. |
| Material | Glas |
| Stängningsfärg | Svart |
| Certifikat och efterlevnad | USP Typ 1 |
| Förslutning ingår | Ja |
| Graderad | Ja |
| Visa mer |