Läs mer
DWK LIFE SCIENCES™ Wheaton™ Graderade media/labbflaskor: Klart glas, med PTFE-beklädd, gummifodrad fenollock (autoklaverbar)
Handla allt Wheaton Science Products ProdukterBeskrivning
Robusta utrymmesbesparare
- Klar borosilikatglasflaska med graderingar och skrivplatta
- Tunga väggar förhindrar brott
- Stadigare än Erlenmeyer-flaskor
- Mindre diameter vid basen sparar plats i sterilisatorer och frysar
- Stor öppning, speciell kant och sluttande skuldror för enkel hällning
- Graderat i ml för att visa ungefärliga volymer
- Handtag på 1L-flaskan ger enkel hantering
- PTFE-fasad, gummiklädd fenolhatt är autoklaverbart
Uppfyllande
Möter USP Typ 1 krav.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 33,8 oz., 1000 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Färg | Klart |
| Diameter (engelska) | 4,05 tum. |
| Material | Borsilikatglas |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Stängningsfärg | Svart |
| Förslutning ingår | Ja |
| Graderad | Nej |
| Mun | Smal |
| Visa mer |