Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Graderade media/labbflaskor: Klart glas, med gummifodrad lock (autoklaverbar)
Produktkod. 10136230 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
33-430 mm
38-430 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 48
Produktkod. 10136230
Brand: DWK Life Sciences 219760
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Robusta utrymmesbesparare
  • Klar borosilikatglasflaska med gradering och skrivlapp
  • Tunga väggar förhindrar brott
  • Kraftigare än Erlenmeyer-kolvar
  • Mindre diameter vid basen sparar utrymme i sterilisatorer och frysar
  • Stor öppning, speciell läpp, sluttande axlar
  • Graderad i ml för att visa ungefärliga volymer
  • Handtag på 1L flaska ger enkel hantering
Uppfyllande
Möter USP Typ 1 krav.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 33,8 oz., 1000 ml
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Kapacitet (engelska) 33,8 oz.
Färg Klart
Diameter (engelska) 4,05 tum.
Material Glas
Stängningsfärg Svart
Certifikat och efterlevnad USP Typ 1
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Form Rund
Höjd (metrisk) 235 mm
Produkttyp Medieflaska
Höjd (engelska) 9,25 tum.
Förslutningsfoder Gummi
Stängningsmaterial Fenol
Stängningsstorlek 38-430 mm
Diameter (metrisk) 103 mm
Förslutningstyp Skruvlock