Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Utexaminerad Valumetric™ Flaskor: Med vit PP-kåpa med PTFE-Faced Foamed PE Liner
För förvaring och prover av fasta ämnen, torra pulverformiga material och vätskor.
Brand: DWK Life Sciences W216972
1301.50 SEK valid until 2025-12-31
Use promo code "24366" to get your promotional price.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
För förvaring och prover av fasta ämnen, torra pulverformiga material och vätskor
- Idealisk att använda som provflaskor
- Användbar för torra pulver, jordprover och provförvaring
- Tillverkad av Wheaton 800 glas, som möter USP Typ III standarder
- Graderad i ml och oz.
Specifikationer
| 60 mL | |
| Klart | |
| Glas | |
| 85 mm | |
| 3,3 tum. | |
| Polypropen | |
| 42 mm |
| 2 oz. | |
| 1,6 tum. | |
| Vitt | |
| Förvaringsflaska | |
| PTFE/polyeten | |
| 38-400 mm | |
| Skruvlock |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
DWK Life Sciences Wheaton™ Utexaminerad Valumetric™ Flaskor: Med vit PP-kåpa med PTFE-Faced Foamed PE Liner > m/vit polypropenlock; w/PTFE-beklädd skummad PE-foder; Kapacitet: 2 oz.
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering