Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ HDPE serumflaskor
Produktkod. 12791588 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
120 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
Paket med 300
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12791588 120 mL Paket med 100
12807632 15 mL Paket med 300
12422621 30 mL Paket med 200
12432621 60 mL Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12791588 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 224037
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2876.50 SEK
    2603.38 SEK / Paket med 100
    Save 273.12 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 09-11-2026
Wheaton Serumflaskan är tillverkad av HDPE och används ofta för djurhälsoprodukter och förvaring av icke-medicinska produkter.
  • Tillverkad av högdensitetspolyeten
  • Används ofta för djurhälsoprodukter och förvaring av icke-medicinska produkter
  • Accepterar standard gummiproppar och aluminiumtätningar
Specifikationer
Kapacitet 4,05 oz., 120 ml
Kapacitet (metrisk) 120 mL
Färg Naturlig
Diameter (engelska) 1,85 tum.
Diameter (engelska) Innerhals 0,78 tum
Diameter (metrisk) yttre hals 20 mm
Diameter (metrisk) Innerhals 13 mm
Material HDPE
Höjd (metrisk) 103 mm
Höjd (engelska) 4,05 tum.
Stängningsmaterial Gummi
Diameter (metrisk) 47 mm
Kapacitet (engelska) 4,05 oz.
Produkttyp Serumflaska