Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ HDPE serumflaskor
Produktkod. 12807632 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
120 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
Paket med 300
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12807632 15 mL Paket med 300
12422621 30 mL Paket med 200
12432621 60 mL Paket med 100
12791588 120 mL Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12807632 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 224031
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4152.50 SEK
    3761.68 SEK / Paket med 300
    Save 390.82 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 18-02-2027
Wheaton Serumflaskan är tillverkad av HDPE och används ofta för djurhälsoprodukter och förvaring av icke-medicinska produkter.
  • Tillverkad av högdensitetspolyeten
  • Används ofta för djurhälsoprodukter och förvaring av icke-medicinska produkter
  • Accepterar standard gummiproppar och aluminiumtätningar
Specifikationer
Kapacitet 0,5 oz., 15 ml
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Färg Naturlig
Diameter (engelska) 1,1 tum
Diameter (engelska) Innerhals 0,78 tum
Diameter (metrisk) yttre hals 20 mm
Diameter (metrisk) Innerhals 13 mm
Material HDPE
Höjd (metrisk) 56 mm
Höjd (engelska) 2,2 tum
Stängningsmaterial Gummi
Diameter (metrisk) 28 mm
Kapacitet (engelska) 0,5 oz.
Produkttyp Serumflaska