Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ HDPE serumflaskor
Produktkod. p-45478 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
120 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
Paket med 300
Produktkod. 12807632
Brand: DWK Life Sciences 224031
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Wheaton Serumflaskan är tillverkad av HDPE och används ofta för djurhälsoprodukter och förvaring av icke-medicinska produkter.
  • Tillverkad av högdensitetspolyeten
  • Används ofta för djurhälsoprodukter och förvaring av icke-medicinska produkter
  • Accepterar standard gummiproppar och aluminiumtätningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 0,5 oz., 15 ml
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Kapacitet (engelska) 0,5 oz.
Färg Naturlig
Diameter (engelska) 1,1 tum
Diameter (engelska) Innerhals 0,78 tum
Diameter (metrisk) yttre hals 20 mm
Diameter (metrisk) Innerhals 13 mm
Material HDPE
Höjd (metrisk) 56 mm
Produkttyp Serumflaska
Höjd (engelska) 2,2 tum
Stängningsmaterial Gummi
Diameter (metrisk) 28 mm