Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Tre-ball Snyder Column
Produktkod. 12431561 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Certifikat och efterlevnad:
ASTM E 438
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Certifikat och efterlevnad Förpackningsstorlek
12431561 ASTM E 438 Varje
1 options
Produktkod. 12431561 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 384353
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2362.50 SEK
    2242.17 SEK / Paket med 1
    Save 120.33 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
För koncentration av spårmängder av analyt i organiskt lösningsmedel
  • 24/40 klar tätningsfog
Specifikationer
Produkttyp Tre-ball Snyder Column
Inkluderar 24/40 klar tätningsfog
För användning med (applikation) Koncentration av spårmängder av analyt i organiskt lösningsmedel
Certifikat och efterlevnad ASTM E 438